Learn More
Cole-Parmer™ Media celda de referencia de pH
Código de producto. 15158683 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Junta:
Individual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Junta Tamaño de la unidad
15158683 Individual cada uno
1 options
Código de producto. 15158683 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0599060
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Media celda de referencia de pH para mediciones de investigación.
  • Material de vidrio.
  • Media celda.
  • Garantía de 6 meses.
  • Se utiliza para construir una celda electroquímica de pH.
Especificaciones
Junta Individual
Material Cuerpo de vidrio
Tipo Electrodo de media celda de referencia de pH
Referencia interna Relleno de Ag/AgCl