Learn More
Gilmont™ Viscosímetro de caída de bola Gilmont™, tamaño n.º 3
Código de producto. 13075706 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
3
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
13075706 3 cada uno
1 options
Código de producto. 13075706 Proveedor Gilmont™ N.º de proveedor 0870210
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los viscosímetros de caída de bola Gilmont ofrecen un método sencillo, preciso, asequible y absoluto para medir la viscosidad de líquidos transparentes de hasta 200 cp.
Gilmont™ Falling-ball Viscometers offer a simple, accurate, low cost, absolute method for measuring viscosity of clear fluids up to 200cp. Easier to use than capillary type, and less expensive than rotating/sensor electronic-based devices.
  • Mecanismo exclusivo de liberación de bola
  • Piezas húmedas de juntas de vidrio, PTFE y Viton™ (flotadores de acero inoxidable y tantalio opcionales)
  • Tres opciones de rango por tubo permiten una mayor precisión en cada rango
  • Lectura absoluta, sin componentes electrónicos
  • Tamaño de muestra pequeño: se necesitan aproximadamente 7 ml
  • Se utiliza fácilmente en baños de temperatura constante
  • Sistema cerrado ideal para soluciones altamente evaporativas y deterioradas hidroscópicamente
Recomendada para:
Se utiliza en laboratorio, I + D, procesos y control de calidad de planta
Especificaciones
Tipo de producto Falling Ball Viscometer
Intervalo de viscosidad hasta 200 cp
Tamaño 3