Learn More
Masterflex™ Microbomba de autocebado
Descripción
- Dispensación volumétrica precisa de 4 microlitros a 250 microlitros
- Cierre positivo con presiones inferiores a 3 psi (excepto 73120-66 y -68 que tienen un cierre de 1 psi)
- Ciclo de vida prolongado: hasta 20 millones de ciclos de dispensación
- Bajo consumo de energía.
- Seleccione el volumen de dispensación de 20μL
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | 2,4 ml/min |
| Temperatura máx. (métrico) | 70 °C |
| Material | PTFE, perfluoroelastómero |