Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Vasos, 22 ciclos, azul
Código de producto. 17978961
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,22 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17978961 0,22 L cada uno
1 options
Código de producto. 17978961 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G627290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.21€
    10.05€ / paquete de 1
    Ahorro 5.16€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Gilactiv™ Los vasos 22 Cycle son vasos de plástico reutilizables tratados con el exclusivo Sanitized™ Tecnología que protege la superficie del vaso contra virus y bacterias.
  • Gilactiv™ Vaso de plástico reutilizable tratado con el exclusivo Sanitized™ Tecnología que protege la superficie del vaso contra virus y bacterias.
  • Eficacia antibacteriana y antiviral comprobada en la superficie del vaso (vacío o lleno) para un amplio espectro de gérmenes, incluido el coronavirus humano HCoV-229E.
  • Este artículo contiene un biocida con el principio activo: vidrio de fosfato de plata.
  • Las pruebas realizadas por un laboratorio independiente francés aprobado por la UE mostraron que el 98,6 % del virus se eliminó después de un período de dos horas.
  • Elegir Gilactiv™ protección mejorada
    • Resultados de las pruebas disponibles previa solicitud.
  • Excelente durabilidad incluso en el ciclo de uso intensivo.
Especificaciones
Material Plástico
Capacidad (métrico) 0,22 L
Capacidad (imperial) 7,4 onzas.
Cantidad 10 Pk.
Tipo de producto Vaso Tumbler