Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Recipiente divisor rectangular para masa
Descripción
- Gilactiv™ Contenedor divisor de masa rectangular tratado con el exclusivo Sanitized™ Tecnología que protege la superficie del contenedor contra virus y bacterias.
- Eficacia antibacteriana y antivírica comprobada en la superficie del recipiente (vacío o lleno) para un amplio espectro de gérmenes, incluido el coronavirus humano HCoV-229E.
- Este artículo contiene un biocida con el principio activo: vidrio de fosfato de plata.
- Las pruebas realizadas por un laboratorio independiente francés aprobado por la UE mostraron que el 98,6 % del virus se eliminó después de un período de dos horas.
- Elegir Gilactiv™ protección mejorada
- Resultados de las pruebas disponibles previa solicitud.
- Muy resistente a los cambios de temperatura.
- Muy flexible y resistente a impactos.
- Compatible con carros de estanterías.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente para masa |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Capacidad (imperial) | 5,3 gal |
| Capacidad (métrico) | 20 L |
| Color | Azul |
| Forma | Rectangulares |