Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Vaso para beber para pacientes, azul
Código de producto. 17968431
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,25 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17968431 0,25 L cada uno
1 options
Código de producto. 17968431 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G128490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.16€
    4.05€ / paquete de 1
    Ahorro 2.11€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Gilactiv™ El vaso para beber del paciente está tratado con el exclusivo Sanitized™ Tecnología que protege la superficie del vaso del paciente contra virus y bacterias.
  • Gilactiv™ Vaso para beber para pacientes con graduaciones (en mL) tratado con el exclusivo Sanitized™ Tecnología que protege la superficie del vaso del paciente contra virus y bacterias.
  • Eficacia antibacteriana y antiviral comprobada en la superficie del vaso para beber del paciente (vacío o lleno) para un amplio espectro de gérmenes, incluido el coronavirus humano HCoV-229E.
  • Este artículo contiene un biocida con el principio activo: vidrio de fosfato de plata.
  • Las pruebas realizadas por un laboratorio independiente francés aprobado por la UE mostraron que el 98,6 % del virus se eliminó después de un período de dos horas.
  • Elegir Gilactiv™ protección mejorada
    • Resultados de las pruebas disponibles previa solicitud.
  • Tapa y pajita integradas.
  • Permite beber sin derramar el contenido.
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Capacidad (métrico) 0,25 L
Capacidad (imperial) 8,5 oz
Tipo de producto Vaso Tumbler