Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Tapa para portabolsas para postes de 120 L
Descripción
- Gilactiv™ Tapa azul, para portabolsas de poste de 120 L, tratada con el exclusivo Sanitized™ Tecnología que protege la superficie de la tapa contra virus y bacterias.
- Eficacia antibacteriana y antiviral comprobada en la superficie de la tapa para un amplio espectro de gérmenes, incluido el coronavirus humano HCoV-229E.
- Este artículo contiene un biocida con el principio activo: vidrio de fosfato de plata.
- Las pruebas realizadas por un laboratorio independiente francés aprobado por la UE mostraron que el 98,6 % del virus se eliminó después de un período de dos horas.
- Elegir Gilactiv™ protección mejorada
- Resultados de las pruebas disponibles previa solicitud.
- Cuando se opera manualmente, la tapa permanece abierta por sí sola.
- También se puede abrir y cerrar normalmente utilizando el pedal.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (aplicación) | Medio ambiente con recogida de residuos necesaria |
| Para utilizar con (equipo) | Portabolsas para postes de 120 L |
| Incluye | Tapa |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Anchura (imperial) | 19,1 in |
| Tipo de producto | Soporte para bolsas |
| Anchura (métrico) | 484 mm |