Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Recipiente para masa
Description
- Gilactiv™ Contenedor para almacenar masa de 600 x 400 tratado con el exclusivo Sanitized™ Tecnología que protege la superficie del contenedor contra virus y bacterias.
- Eficacia antibacteriana y antivírica comprobada en la superficie del recipiente (vacío o lleno) para un amplio espectro de gérmenes, incluido el coronavirus humano HCoV-229E.
- Este artículo contiene un biocida con el principio activo: vidrio de fosfato de plata.
- Las pruebas realizadas por un laboratorio independiente francés aprobado por la UE mostraron que el 98,6 % del virus se eliminó después de un período de dos horas.
- Elegir Gilactiv™ protección mejorada
- Resultados de las pruebas disponibles previa solicitud.
- Apilable con y sin tapa, capacidad máxima de altura de apilamiento.
- Diseño innovador para una mayor comodidad:
- Esquinas y fondo redondeados para fácil limpieza.
- Lados verticales sin borde interior evita marcar la masa.
- Toda la superficie del contenedor es utilizable.
- La base completamente plana significa que la masa se desprende fácilmente, sin pérdidas ni restos de comida.
- Los refuerzos laterales optimizados te permiten personalizar los contenedores con tu logotipo.
- Las esquinas exteriores redondeadas garantizan un entorno de trabajo libre de daños.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Recipiente para masa |
| Material | Polietileno |
| Color | Azul |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 600 x 400 x 90 mm |
| Forma | Rectangulares |
| Volumen (imperial) | 4 gal |
| Volumen (métrico) | 15 L |