Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Contenedor con tapa
Descripción
- Eficacia antibacteriana y antivírica comprobada en la superficie del recipiente (vacío o lleno) para un amplio espectro de gérmenes, incluido el coronavirus humano HCoV-229E.
- Este artículo contiene un biocida con el principio activo: vidrio de fosfato de plata.
- Las pruebas realizadas por un laboratorio independiente francés aprobado por la UE mostraron que el 98,6 % del virus se eliminó después de un período de dos horas.
- Elegir Gilactiv™ protección mejorada
- Resultados de las pruebas disponibles previa solicitud.
- Sin espacios ni superposiciones ni esquinas afiladas.
- Cartucho de identificación regrabable para seguimiento de inventario.
- Asas empotradas para un mejor manejo.
- Paredes interiores lisas y esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Se puede lavar a máquina.
- Compatible con todas las plataformas rodantes de 4 y 6 ruedas de GILAC
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bolsa de almacenamiento |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Azul |
| Forma | Rectangulares |
| Capacidad (imperial) | 4 gal |
| Capacidad (métrico) | 15 L |