Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Cuencos con asas, 50 ciclos
Código de producto. 17968751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 paq
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17968751 10 paq cada uno
1 options
Código de producto. 17968751 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G627490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.85€
    27.38€ / paquete de 1
    Ahorro 11.47€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gilactiv™ Los cuencos con asas 50 Cycle son cuencos de plástico reutilizables tratados con el exclusivo Sanitized™ Tecnología que protege la superficie del recipiente contra virus y bacterias.
  • Gilactiv™ Cuenco de plástico reutilizable tratado con el exclusivo Sanitized™ Tecnología que protege la superficie del recipiente contra virus y bacterias.
  • Eficacia antibacteriana y antiviral comprobada en la superficie del recipiente (vacío o lleno) para un amplio espectro de gérmenes, incluido el coronavirus humano HCoV-229E.
  • Este artículo contiene un biocida con el principio activo: vidrio de fosfato de plata.
  • Las pruebas realizadas por un laboratorio independiente francés aprobado por la UE mostraron que el 98,6 % del virus se eliminó después de un período de dos horas.
  • Elegir Gilactiv™ protección mejorada
    • Resultados de las pruebas disponibles previa solicitud.
  • Excelente durabilidad incluso en el ciclo de uso intensivo.
  • Ideal para uso de restauración institucional.
  • Paquete de 10.
Especificaciones
Tipo de producto Bol de laboratorio
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Azul
Diámetro (métrico) 134 mm
Altura (métrico) 65 mm
Cantidad 10 paq
Peso (métrico) 0.65 kg