Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Calentador de cama
Product Code. 17938881
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2.5 L
Unit Size:
cada uno
Product Code. Volumen (métrico) Unit Size
17938881 2.5 L cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17938881 Supplier Gilac™ Supplier No. G101190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.67€
    10.98€ / paquete de 1
    Ahorro 5.69€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Gilactiv™ La bacinilla está tratada con el exclusivo Sanitized™ Tecnología que protege la superficie de la bacinilla contra virus y bacterias.
  • Apto para uso hospitalario.
  • Translúcido, nivel visible, con graduaciones de volumen.
  • Diseño redondeado y muy grueso.
  • No es fácil de romper cuando se cae.
  • Excelente durabilidad incluso en el ciclo de uso intensivo.
  • El producto se desinfecta en una lavadora de cuñas.
  • La ergonomía investigada del producto garantiza una limpieza óptima.
  • Equipo a temperatura ambiente para evitar la sensación de frío que se experimenta con sus equivalentes en acero inoxidable.
Specifications
Tipo de producto Calentador de cama
Color Azul
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Volumen (imperial) 0,7 gal
Volumen (métrico) 2.5 L