Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Tapa de bacinilla
Código de producto. 17928641
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17928641 Azul cada uno
1 options
Código de producto. 17928641 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G101390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.17€
    5.37€ / paquete de 1
    Ahorro 2.80€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Gilactiv™ La tapa de la bacinilla está tratada con el exclusivo Sanitized™ Tecnología que protege la superficie de la tapa contra virus y bacterias.
  • Apto para uso hospitalario.
  • Translúcido, nivel visible, con graduaciones de volumen.
  • Diseño redondeado y muy grueso.
  • No es fácil de romper cuando se cae.
  • Excelente durabilidad incluso en el ciclo de uso intensivo.
  • El producto se desinfecta en una lavadora de cuñas.
  • La ergonomía investigada del producto garantiza una limpieza óptima.
  • Equipo a temperatura ambiente para evitar la sensación de frío que se experimenta con sus equivalentes en acero inoxidable.
Especificaciones
Tipo de producto Tapa de bacinilla
Color Azul
Material Polietileno