Learn More
MedChemExpress Gigantol
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 274.31 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 67884-30-4 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 99.79% |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (364.55 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (182.28 mM∣Need ultrasonic) |
| Objetivo | Wnt |
| Cantidad | 100 mg |