Learn More
MedChemExpress Gigantol
Código de producto. 16401728
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16401728 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16401728 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN25235mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Gigantol is a bibenzyl compound derived from several medicinal orchids. Giganto shows promising therapeutic potential against cancer cells. Gigantol is a novel inhibitor of the Wnt/β-catenin pathway.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 274.31 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 67884-30-4
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.79%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (364.55 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (182.28 mM∣Need ultrasonic)
Objetivo Wnt