Learn More
Tinción de Giemsa, pura, certificada, Fisher Chemical
Código de producto. 10244530 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10244530 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10244530 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor G/0275/46
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
CAS 51811-82-6
Color Verde oscuro
Formato Sólido en polvo
Punto de fusión 300 °C/572 °F
Envase Tarro de cristal
Cantidad 25 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Giemsa Stain
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2