Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tinción Giemsa, tinción biológico de gran pureza
Código de producto. 10696542 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10696542 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10736001 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10696542 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 153230250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.35€
    51.65€ / 25 g
    Ahorro 8.70€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 51811-82-6 | C14H14ClN3S | 291.80 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51811-82-6
Fórmula molecular C14H14ClN3S
Peso molecular (g/mol) 291.80
Número MDL MFCD00012112,MFCD00081642
Clave InChI NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13735
Nombre IUPAC (7-aminofenotiazin-3-ilideno)-dimetilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Especificaciones
Absorbancia 950 min. (in MeOH, on dried substance), 600 min. (in MeOH, on dried substance) A (1%/1cm)
Nombre del producto químico o material Giemsa Stain
Punto de fusión 300.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 640 to 650nm (in MeOH), 520 to 525nm (in MeOH)
Pérdida por secado 10% max. (110°C)
Envase Frasco de vidrio
Color De negro a verde
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino o cristales
Grado Pure
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Giemsa Stain
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement