Learn More
Tinción Giemsa (cristalina), Fisher BioReagents
Código de producto. 10276014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10276014 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10002764 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10276014 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP242210
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Giemsa es una tinción biológica utilizada para películas de sangre finas para diferenciar leucocitos, para teñir parásitos maláricos en películas de sangre finas y gruesas, y para teñir médula ósea para mostrar la morfología celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51811-82-6
Fórmula molecular C14H14ClN3S
Peso molecular (g/mol) 291.80
Número MDL MFCD00012112,MFCD00081642
Clave InChI NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13735
Nombre IUPAC (7-aminofenotiazin-3-ilideno)-dimetilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Giemsa Stain
Punto de fusión 300°C
Certificación com. de tinción bio. Pass Test
Identificación Pass Test
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.8
Envase Frasco de vidrio
Color Verde
Cantidad 10 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Giemsa Stain
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2