Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tinción de Giemsa
Código de producto. 11414667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414667 50 g 50 g
11404667 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414667 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21172.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.10€
    88.65€ / 50 g
    Ahorro 18.45€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 51811-82-6 | C14H14ClN3S | 291.80 g/mol
Giemsa Stain is used as a laboratory reagent and stain for microscopy. It is also used for the histopathologic detection of malaria and other parasites such as spirochete and protozoan. The stain is also been incorporated in differential staining between bacterial and human cells. The compound has been used in combination with May-Grunwald or Wright Stain (sc-203763) as a histological hematology stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tinción de Giemsa se utiliza como reactivo de laboratorio y como coloración para microscopía. También se utiliza para la detección histopatológica de la malaria y otros parásitos como la espiroqueta y el protozoario. Esta tinción también se ha incorporado en la coloración diferencial entre las células bacterianas y humanas. Dicho compuesto se ha utilizado en combinación con la tinción de May-Grunwald o Wright (sc-203763) como coloración hematológica histológica.
Solubilidad
No soluble en agua (<0,1 %), metanol (5,8 mg/l) y etanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51811-82-6
Fórmula molecular C14H14ClN3S
Peso molecular (g/mol) 291.80
Número MDL MFCD00012112,MFCD00081642
Clave InChI NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azure a, dimethylthionine, giemsa stain, azur a, n,n-dimethylthionine, 3-amino-7-dimethylamino phenothiazin-5-ium chloride, methylene azure a, giemsa solution, 3-amino-7-dimethylaminophenazathionium chloride, unii-m731v243ef
PubChem CID 13735
Nombre IUPAC (7-aminofenotiazin-3-ilideno)-dimetilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Giemsa Stain
Punto de fusión ∼300°C
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Insoluble in water (<0.1%),methanol (5.8mg/L),and ethanol.