Learn More
GIBH-130, MedChemExpress
Código de producto. 16473618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473618 10 mg 10 miligramos
16464706 100 mg 100 miligramos
16450066 2 mg 2 miligramos
16436347 5 mg 5 miligramos
16410017 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101860
MedChemExpress GIBH-130 is an effective inhibitor of neuroinflammation. GIBH-130 significantly suppresses the IL-1β secretion by activated microglia (IC50=3.4 nM).
GIBH-130 is an effective inhibitor of neuroinflammation. GIBH-130 significantly suppresses the IL-1β secretion by activated microglia (IC50=3.4 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GIBH-130
Forma física Solid
CAS 1252608-59-5
Color Pink
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20N6O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (138.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=NN=C(C2=CC=CC=C2)C=C1C)N3CCN(C4=NC=CC=N4)CC3
Peso molecular (g/mol) 360.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.41
Porcentaje de pureza 99.95%