Learn More
Gibco™ Solución azul de tripano, 0,4 %
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11538886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
11538886 100 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 11538886 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 15250061
Se utiliza de manera rutinaria como tinción de células para evaluar la viabilidad de la células mediante la prueba de exclusión de tinción.
  • Se lleva a cabo mientras se realiza el recuento celular con el hemocitómetro durante el subcultivo rutinario. También se puede aplicar cada vez que sea necesario determinar la viabilidad de las células con rapidez y precisión.
  • La prueba de exclusión de tinción se basa en el concepto de que las células viables no absorben colorantes impermeables (como el azul de tripano). Sin embargo, las células muertas son permeables y absorben los colorantes.
  • Se fabrica en instalaciones que cumplen con las prácticas recomendadas de fabricación actuales, ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido) y que están registradas en la FDA como fabricantes de dispositivos médicos y certificadas conforme a la norma ISO 13485
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 15 a 30 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células de mamíferos
Concentración 0,004
Método de detección Colorimétrico
Formulario Líquido
Tipo de producto Azul de tripano
Esterilidad Estéril con filtro
Para utilizar con (aplicación) Recuento celular
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • TRYPAN BLUE STAIN
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3-[(3,3-dimethyl[1,1-biphenyl]-4,4-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hyd