Learn More
Gibco™ Agua destilada
Código de producto. 15697708 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
6 x 1 l
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
cada uno
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15697708 1000 mL 1000 ml
12589069 500 mL 500 ml
15480594 10 x 500 mL paquete de 10
15303298 6 x 1 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15697708 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 15230147
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Agua de alta calidad para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivos celulares y reactivos de laboratorio.
This distilled water is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents. Available in many sizes to meet your needs, this distilled water features:
  • Cell culture quality
  • Proven performance
  • Suitable for use in cell culture and molecular biology applications
  • Agua de alta calidad para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivos celulares y reactivos de laboratorio.
  • El agua está preparada mediante destilación y filtración (0,1 µm), sin sustancias añadidas.
  • La conductividad, el carbono orgánico total, las endotoxinas y la contaminación microbiana se comprueban a diario; los metales se comprueban mensualmente
  • Se puede usar para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas la preparación de medios de polvo o Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la creación de soluciones y la dilución de tampones.
  • Almacenar entre 15 °C y 30 °C
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrogen monoxide
pH 7
CAS 7732-18-5
Peso molecular (g/mol) 18.02 g/mol
Grado Cultivo celular
Envase Frasco
Esterilidad Sterile-filtered
Tratamiento(s) No tratado con DEPC
Cantidad 1000 mL
Método de purificación Filtrado por membrana
Condiciones de envío Temperatura ambiente