Learn More
Gibco™ Sf21 cells in Sf-900™ II SFM
Código de producto. 10686103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10686103 1,5 mL cada uno
1 options
Revisar la hoja de datos de seguridad de materiales antes de manipular.
Código de producto. 10686103 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11497013
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Revisar la hoja de datos de seguridad de materiales antes de manipular.
Utilizadas para aislar y propagar cepas baculovirales recombinantes y para producir proteínas recombinantes.
Las células Sf21 Gibco están adaptadas para el cultivo de suspensión sin suero en SFM Gibco ™ Sf-900 II, lo que ahorra gran cantidad de tiempo y gastos asociados con la adaptación de los cultivos.
  • Expresión de proteínas recombinantes a partir de una variedad de sistemas de expresión
  • Buen crecimiento en cultivos adherentes o de suspensión
  • Linaje documentado desde un banco de células maestras de paso bajo
  • Calidad y pruebas de rendimiento
Bioproducción, cultivo celular, producción de proteínas de alto nivel en células de insectos, cultivo celular de insectos, expresión de insectos, líneas celulares de expresión de insectos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, cultivo celular Sf9 y Sf21, producción de vacunas virales
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: Nitrógeno líquido (fase de vapor)
Condiciones de envío: Congelado
Línea de células Sf21
Tipo de célula Célula de insecto
Especie S. frugiperda
Recomendación de medios SFM SF-900 II (medios sin suero)
Tipo de producto Células de insectos
Cantidad 1,5 mL
Condiciones de envío Hielo seco