Learn More
Gibco™ Sf21 cells in Sf-900™ III SFM
Código de producto. 10108862 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10108862 1 vial cada uno
1 options
Revisar la hoja de datos de seguridad de materiales antes de manipular.
Código de producto. 10108862 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12682019
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Revisar la hoja de datos de seguridad de materiales antes de manipular.
Utilizadas para aislar y propagar cepas baculovirales recombinantes y para producir proteínas recombinantes.
Las células Sf21 Gibco están adaptadas para el cultivo en suspensión sin suero en Gibco Sf-900™ III SFM, lo que ahorra gran cantidad de tiempo y gastos asociados con la adaptación de los cultivos.
  • Expresión de proteínas recombinantes a partir de una variedad de sistemas de expresión
  • Buen crecimiento en cultivos adherentes o de suspensión
  • Linaje documentado desde un banco de células maestras de paso bajo
  • Calidad y pruebas de rendimiento
Producción y titulación de baculovirus, bioproducción, cultivo celular, cultivo celular de insectos, expresión de insectos, líneas celulares de expresión de insectos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, cultivo de células Sf9 y Sf21, producción de vacunas virales
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: Nitrógeno líquido (fase de vapor)
Condiciones de envío: Congelado
Línea de células Sf21
Tipo de célula Célula de insecto
Especie S. frugiperda
Recomendación de medios SFM SF-900 III (medios sin suero)
Línea de productos Sf-900
Tipo de producto Células de insectos
Cantidad 1 vial
Condiciones de envío Hielo seco