Learn More
Human NCAM-1/CD56 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 31800105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31800105 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 31800105 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB24083G100UG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
NCAM-1/CD56 Monoclonal antibody specifically detects NCAM-1/CD56 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NCAM-1/CD56
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1006435
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación Supplied 0.2mg/mL in 1X PBS with RDF1 and 0.09% Sodium Azide
Alias de gen CD56, CD56/ NCAM-1, CD56 antigen, MSK39, NCAM1, N-CAM-1, NCAM-1, NCAMantigen recognized by monoclonal 5.1H11, neural cell adhesion molecule 1, neural cell adhesion molecule, NCAM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NCAM-1/CD56, Leu20-Pro603 and Glu636-Asn741, Accession # NP_001070150
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4684
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos R&D Systems