Descripción
- El medio RPMI 1640 se desarrolló originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y como monocapa.
- A partir de entonces, el medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 se ha considerado adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas.
- Almacenar entre 2 °C y 8 °C
Modificado de la siguiente manera:
- Con: L-glutamina, rojo fenol
- Sin: HEPES, bicarbonato sódico
Uso de RPMI
- El medio RPMI 1640 es único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas.
- El medio RPMI 1640 contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco.
- Además, las vitaminas inositol y colina están presentes en concentraciones muy elevadas.
- El medio RPMI 1640 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con un 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
- Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
- Las formas de polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | Hela, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas |
| Tipo de célula | Células leucémicas |
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640) |
| Serum Level | Suplementos de suero estándar |
| Con aditivos | Glutamina, Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin HEPES, Sin piruvato sódico, Sin Bicarbonato sódico |
| Calidad de fabricación | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
| Línea de productos | Gibco |
| Mostrar más |