Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640, HEPES
Código de producto. 31941711 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
10 × 500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31941711 10 × 500 mL paquete de 10
15490604 100 mL 100 ml
10379144 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31941711 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 22400105
 Artículo restringido
En stock
Requires
Suplementación
Desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y en monocapa
RPMI 1640 Medium was originally developed to culture human leukemic cells in suspension and as a monolayer. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium has since been found suitable for a variety of mammalian cells, including HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytes, and carcinomas. We offer a variety of RPMI 1640 Medium modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
This RPMI is modified as follows:
With: L-glutamine, HEPES, Phenol Red
The complete formulation is available.
Using RPMI
RPMI 1640 Medium is unique from other media because it contains the reducing agent glutathione and high concentrations of vitamins. RPMI 1640 Medium contains biotin, vitamin B12, and PABA, which are not found in Eagle's Minimal Essential Medium or Dulbecco's Modified Eagle Medium. In addition, the vitamins inositol and choline are present in very high concentrations. RPMI 1640 Medium contains no proteins, lipids, or growth factors. Therefore, RPMI 1640 Medium requires supplementation, commonly with 10% Fetal Bovine Serum (FBS). RPMI 1640 Medium uses a sodium bicarbonate buffer system (2.0 g/L), and therefore requires a 5–10% CO2 environment to maintain physiological pH.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytes, and carcinomas
Tipo de célula Leukemic Cells
Clasificación Animal Origin-free
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos Glutamine, HEPES, Phenol Red
Sin aditivos No Sodium Pyruvate
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 10 × 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.