Description
Requires
Suplementación
A partir de entonces, el medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 se ha considerado adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas. Este RPMI se modifica de la siguiente manera: con L-glutamina, HEPES, sin rojo de fenol.
- Contiene agente reductor glutatión, altas concentraciones de vitamina biotina, vitamina B12y PABA
- Las vitaminas inositol y colina están presentes en altas concentraciones
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
- Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifications
Specifications
| Línea de células | Hela, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas |
| Tipo de célula | Células leucémicas |
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Concentración | 1X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640) |
| Serum Level | Suplementos de suero estándar |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol |
| Show More |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.