Learn More
Gibco™ RPMi, sin metionina
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12857552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
12857552 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12857552 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1451701
Desarrollado para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y en monocapa.
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium was originally developed to culture human leukemic cells in suspension and as a monolayer. RPMI 1640 medium has since been found suitable for a variety of mammalian cells including HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytes, and carcinomas. We offer a variety of Gibco™ RPMI 1640 modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using our media selector tool.
This RPMI medium is modified as follows:
With: L-glutamine, Phenol Red
Without: Methionine, HEPES
Gibco™ RPMI 1640 medium is unique from other media because it contains the reducing agent glutathione and high concentrations of vitamins. RPMI 1640 contains biotin, vitamin B12, and PABA, which are not found in Eagle's Minimal Essential Medium or Dulbecco's Modified Eagle Medium. In addition, the vitamins inositol and choline are present in very high concentrations.
Product Intended Use
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
RPMI 1640 medium contains no proteins, lipids, or growth factors. Therefore, RPMI 1640 medium requires supplementation, commonly with 10% fetal bovine serum (FBS). RPMI 1640 medium uses a sodium bicarbonate buffer system (2.0 g/L) and therefore requires a 5–10% CO2 environment to maintain physiological pH.
Certifications
ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas
Tipo de célula Células leucémicas
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Aminoácidos No hay metionina
Estado normativo RUO
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación