Learn More
Gibco™ Suero de conejo
Código de producto. 11550516 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11550516 100 mL 100 ml
11560516 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11550516 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 16120099
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estándar (esterilizado mediante filtro)
Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
  • Categoría de los sueros: Especializado
  • Origen: Estados Unidos
  • Edad: 6 meses o menos
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Especie Rabbit
Age 6 meses o menos
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero de conejo
Cantidad 100 mL
Serum Treatment Estándar (esterilizado mediante filtro)
Esterilidad Estéril
Línea de productos Gibco
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
Para diagnóstico in vitro