Learn More
Gibco™ PBS (10X), pH 7.2
Código de producto. 15460624 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460624 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15460624 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 70013032
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Phosphate-buffered saline (PBS) is a balanced salt solution that is used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents.
  • La solución salina tamponada con fosfato (PBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos.
  • La PBS está formulada sin calcio ni magnesio para enjuagar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular.
  • Las formas concentradas de PBS Gibco™ pueden requerir el ajuste del pH en el momento de la dilución.
  • Almacenar a una temperatura de entre 15 °C y 30 °C
Modificado de la siguiente manera
  • Sin: calcio, magnesio, rojo de fenol
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato
Concentración 10X
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular de mamíferos; biología de la cromatina
pH entre 7,1 y 7,3
Forma física Líquido
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Tipo de solución Solución salina tamponada con fosfato
Esterilidad Estéril con filtro
Incluye Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalidad 2800 - 3200 mOsm/kg
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.