Descripción
Gibco™ PB-MAX™ Karyotyping Medium is a fully-supplemented medium developed for the short-term culture of peripheral blood lymphocytes for cytogenetic studies and in vitro diagnostic procedures.
- Formato listo para usar
- Calidad y pruebas de rendimiento
- Formulación clásica
- Embalaje sostenible
El medio 1X está congelado, listo para usar al descongelar. No requiere suplementos. El medio descongelado se puede almacenar entre 2° y 8° C durante un máximo de 14 días.
Calidad y pruebas de rendimiento
Cada lote lo prueba un laboratorio certificado de citogenética de referencia de EE. UU. para garantizar el rendimiento superior uniforme. Los linfocitos de sangre periférica de un donante adulto normal se cultivan durante 72 horas en un medio de cariotipos Gibco PB-MAX antes de medir el índice mitótico y la resolución de bandas cromosómicas. Además, cada lote se somete a pruebas de esterilidad, pH, osmolalidad y micoplasma.
Formulación clásica
El medio de cariotipos Gibco PB-MAX es un medio basado en RPMI 1640 optimizado, complementado con suero bovino fetal (FBS), L-glutamina y fitohemaglutinina (PHA). El medio de cariotipos Gibco PB-MAX se basa en formulaciones a las que se hace referencia en el manual de laboratorio de la asociación de técnicos citogenéticos de EE. UU. para el cultivo de linfocitos de sangre periférica para el análisis citogenético.
Análisis celular, cultivo celular, proliferación celular, viabilidad celular, proliferación y función, clínica, investigación clínica y translacional, citogenética, cariotipado, cultivo de células de mamífero
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Compliance
Manufactured at a cGMP compliant facility, located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Medio de cariotipado |
| Color | Rojo |
| Concentración | 1X |
| Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad celular; proliferación y función; investigación clínica y traslacional; cultivo celular de mamíferos |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | PB-MAX |
| Cantidad | 100 mL |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Incluye | L-glutamina |
| Características ecológicas | ACT Ecolabel (Silver) |
Para uso diagnóstico in vitro.