Learn More
Gibco™ Penicilina-estreptomicina-neomicina (PSN) mezcla antibiótica
Código de producto. 11580496
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11580496 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11580496 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 15640055
Previene la contaminación bacteriana de los cultivos celulares debido a su eficaz acción combinada contra bacterias grampositivas y gramnegativas
La penicilina se purificó de manera original a partir de los hongos Penicillium y actúa interfiriendo directamente con el volumen de la pared celular bacteriana, e indirectamente mediante la activación de la liberación de enzimas que alteran la pared celular. La estreptomicina fue originalmente purificada a partir de la bacteria Streptomyces griseus y la neomicina, a partir de la Streptomyces fradiae. La estreptomicina y la neomicina actúan uniéndose a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo que conduce a la inhibición de la síntesis de proteínas y la muerte de bacterias susceptibles.
  • Esta solución contiene 5 mg de penicilina, 5 mg de estreptomicina y 10 mg de neomicina por ml de solución salina al 0,85 %.
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de – 5 a – 30 °C).
Concentración 100X
Tipo de cultivo Cultivo de células de mamífero
Formulario Líquido
Tipo de producto Penicilina-estreptomicina-neomicina
Esterilidad Estéril con filtro
Para utilizar con (aplicación) Prevención de la contaminación del cultivo celular
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Hielo seco
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Penicillin-Streptomycin-Neomycin (PSN) Antibiotic Mixture
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: neomycin sulphate, strepto,ycin sulphate, penicillin G sodium salt