Learn More
Gibco™ Sulfato de neomicina
Código de producto. 11598906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
11598906 100 g cada uno
1 options
Código de producto. 11598906 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 21810031
Producido por Streptomyces fradiae
El sulfuro de Polimixina B actúa mediante la creación de una unión a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo que conduce a la inhibición de la síntesis de proteínas y la muerte de bacterias susceptibles. El sulfato de neomicina Gibco se utiliza para la prevención de la contaminación bacteriana de cultivos celulares. Este antibiótico es altamente activo contra bacterias gramnegativas.
Cultivo celular, clonación, cultivo de células S2 de Drosophila, cultivo de células High Five™, cultivo de células de insecto, cultivo de células de mamíferos, cultivo de células Sf9 y Sf21, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 15 a 30 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de cultivo Cultivo celular de mamíferos, cultivo celular de insectos
Formulario Polvo
Tipo de producto Neomicina
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Selección bacteriana
Cantidad 100 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente
compliance-icons
Nombre del producto
  • Neomycin Sulphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Neomycin sulphate