Learn More
Gibco™ Medium NCTC-109 (1X)
Descripción
El medio NCTC-109 es un medio definido químicamente que fue desarrollado originalmente por el National Cancer Institute y formulado para el cultivo de sublíneas de la cepa L de ratón, clon NCTC 929 (células L929) en un entorno sin suero. El medio Gibco NCTC-109 también es adecuado para generar y mantener células de hibridoma. Este medio NCTC-109 se ha modificado de la manera siguiente: Con rojo de fenol y coenzimas. Sin L-glutamina ni HEPES. Está disponible la formulación completa.
- El medio Gibco NCTC-109 es rico en nucleósidos, vitaminas, coenzimas, agentes reductores y otros ingredientes únicos
- El medio NCTC-109 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. El medio NCTC-109 típicamente requiere la suplementación de un cóctel de factor de crecimiento (para el crecimiento sin suero) o suero fetal bovino
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamífero
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Hibridomas |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio de cultivo celular |
| Con aditivos | Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin HEPES, Sin piruvato sódico |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 500 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
Para uso diagnóstico in vitro. no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto etiquetado podrían infringir la legislación local.