Learn More
Gibco™ Solución de vitaminas del MEM (100X)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15430554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15430554 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15430554 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11120052
Edge
Se utiliza como suplemento de crecimiento para el medio de cultivo celular para aumentar el crecimiento celular y la viabilidad.
  • Contiene 100 unidades de las vitaminas que se encuentran en el MEM estándar
  • Para uso diagnóstico in vitro
  • Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que se encuentran ubicadas en Grand Island, Nueva York, y que se han registrado en la FDA como fabricante de productos sanitarios y certificadas conforme a la norma ISO 13485
Cultivo celular, cultivo celular de insectos, cultivo celular de mamíferos, cultivo celular Sf9 y Sf21
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De – 5 a – 20 °C
Condiciones de envío: Congelado
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células de mamíferos
Concentración 100 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento vitaminico
Esterilidad Estéril con filtro
pH Desde 5,4 hasta 7,7
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.