Learn More
Gibco™ MEM, suspensión, sin calcio, sin glutamina
Código de producto. 10013082 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10013082 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10013082 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11380037
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Requires
Suplementación
El medio esencial mínimo es uno de los medios de cultivo celular más utilizados.
El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios. El MEM lo desarrolló Harry Eagle, basándose en su formulación anterior del medio basal de Eagle, (MEB). Posteriormente, se han producido numerosas modificaciones del MEM, como el MEM de Glasgow, el MEM α, el DMEM y la modificación de Temin.
  • Modificado de la siguiente manera: con sales de Earle, rojo de fenol; sin L-glutamina, HEPES, Calcio
  • La formulación se hace sin calcio para su uso con cultivos en suspensión
  • Contiene sales de Earle para uso en una incubadora de CO2.
  • Fabricado con sales de Earle
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos
Tipo de célula Astrocitos de rata primarios
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto MEM (medio esencial mínimo)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Bajo nivel de glucosa, Rojo de fenol, Sales de Earle
Sin aditivos Sin glutamina, Sin HEPES, Sin piruvato sódico, Sin calcio
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto etiquetado podrían infringir la legislación local. Para uso diagnóstico in vitro.