Learn More
Gibco™ MEM (Richter's modification), no phenol red, no gentamicin
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10338343
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10338343 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10338343 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1048801
Requires
Suplementación
El medio esencial mínimo es uno de los medios de cultivo celular más utilizados.
El medio MEM se puede usar con diversas células de mamífero adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos primarios de rata. Life Technologies ofrece diversas modificaciones del medio MEM Gibco para una serie de aplicaciones de cultivos celulares.
  • Formulación modificada del medio MEM de Eagle que contiene hierro, cinc, putrescina, ácidos grasos y gentamicina, altas concentraciones de cloruro de colina y de i-inositol
  • Se ha modificado adicionalmente con L-glutamina, sin sulfato de gentamicina y sin rojo fenol.
  • Modificado como sigue: con L-glutamina, prolina, piruvato sódico, cinc; sin rojo fenol, gentamicina, HEPES ni insulina
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
  • Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico.
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
El medio MEM de Richter Gibco se fabrica en instalaciones bajo buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos
Tipo de célula Astrocitos de rata primarios
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto MEM (medio esencial mínimo)
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Piruvato sódico, Proline, Bajo nivel de glucosa, Glutamina, zinc
Sin aditivos Sin rojo fenol, Sin gentamicina, Sin insulina, No Proline
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2-– 8 °C. Proteger de la luz.
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación