Learn More
Gibco™ MEM (Richter's modification), no phenol red
Descripción
El medio MEM se puede usar con diversas células de mamífero adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos primarios de rata. El medio MEM Gibco fue desarrollado por Harry Eagle, que se basó en su formulación anterior del medio basal de Eagle (BME). Posteriormente, se han producido numerosas modificaciones del MEM, como el MEM de Glasgow, el MEM α, el DMEM y la modificación de Temin.
- Disponible con sales de Earle para su uso en una incubadora de CO2 o con sales de Hank para su uso sin CO2
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
- Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico.
- Se modifica de la siguiente manera: con L-glutamina, gentamicina, prolina, piruvato sódico, zinc; sin HEPES, rojo fenol e insulina
- Formulación modificada del medio MEM de Eagle que contiene hierro, cinc, putrescina, ácidos grasos y gentamicina, altas concentraciones de cloruro de colina y de i-inositol
- Fabricado con sales de Earle
- Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
La solución MEM Gibco se fabrica en en instalaciones bajo buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos |
| Tipo de célula | Astrocitos de rata primarios |
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | MEM (medio esencial mínimo) |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Glutamina, Piruvato sódico, Gentamicina, Proline, zinc |
| Sin aditivos | Sin HEPES, Sin rojo fenol, Sin insulina |
| Calidad de fabricación | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
| Mostrar más |