Learn More
Gibco™ MEM α, nucleósidos, sin ácido ascórbico
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10712124 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10712124 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10712124 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1049001
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Suplementación
El medio esencial mínimo se utiliza ampliamente para el cultivo de células de mamíferos, así como para la selección de células transfectadas de dihidrofolato reductasa (DHFR) negativas.
MEM α se puede utilizar con una variedad de células de mamíferos de suspensión y adherentes, incluidos queratinocitos, astrocitos de rata primarios y células de melanoma humanas.
  • La modificación del medio esencial mínimo (MEM) que contiene aminoácidos no esenciales, piruvato sódico, ácido lipoico, vitamina B12, biotina y ácido ascórbico.
  • Disponible sin nucleósidos para su uso como medio de selección para DG44 y otras células DHFR negativas
  • Modificado de la siguiente manera: con desoxirribonucleósidos, ribonucleósidos, L-glutamina, rojo fenol; sin ácido ascórbico
  • Modificado sin ácido ascórbico
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
  • Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
MEM α se fabrica se fabrica en instalaciones bajo buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos
Tipo de célula Astrocitos de rata primarios
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto MEM α (medio esencial mínimo α)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Desoxirribonucleósidos, Ribonucleósidos
Sin aditivos Sin ácido ascórbico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2-– 8 °C. Proteger de la luz.
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación