Learn More
Gibco™ MEM α, sin nucleósidos
Código de producto. 12509069 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12509069 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 12509069 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12561056
 Artículo restringido
En stock
Requires
Suplementación
El medio esencial mínimo se utiliza de manera generalizada para cultivar células de mamíferos, así como para seleccionar células transfectadas de dihidrofolato reductasa (DHFR) negativas.
MEM α (Minimum Essential Medium α) is widely used for mammalian cell culture as well as selection for transfected DHFR-negative cells. MEM α can be used with a variety of suspension and adherent mammalian cells, including keratinocytes, primary rat astrocytes, and human melanoma cells. We offer a variety of MEM α modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
MEM α se puede utilizar con una variedad de células de mamíferos de suspensión y adherentes, incluidos queratinocitos, astrocitos de rata primarios y células de melanoma humanas.
  • Modificado de la siguiente manera: con rojo de fenol, L-glutamina; sin ribonucleósidos, desoxirribonucleósidos
  • La modificación del medio esencial mínimo (MEM) que contiene aminoácidos no esenciales, piruvato sódico, ácido lipoico, vitamina B12, biotina y ácido ascórbico.
  • Disponible sin nucleósidos para su uso como medio de selección para DG44 y otras células DHFR negativas
  • Fabricado con sales de Earle
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Manufactured at a cGMP-compliant facility. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos
Tipo de célula Astrocitos de rata primarios
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto MEM α (medio esencial mínimo α)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin HEPES, Sin ribonucleósidos, Sin desoxirribonucleósidos
Para utilizar con (aplicación) Mammalian Cell Culture
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formato Bottle
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Entorno de cultivo CO2
Culture Type Mammalian Cell Culture
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.