Descripción
Requires
Suplementación
El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios. El medio MEM Gibco lo desarrolló Harry Eagle, que se basó en su formulación anterior del medio basal de Eagle (BME). Posteriormente, se han producido numerosas modificaciones del MEM, como el MEM de Glasgow, el MEM α, el DMEM y la modificación de Temin.
- Está disponible con sales de Earle para su uso con una incubadora de CO2 o con sales de Hanks para su uso sin CO2.
- Se modifica de la siguiente manera: con aminoácidos no esenciales (NEAA), L-glutamina, rojo de fenol; sin HEPES, bicarbonato sódico
- Fabricado con sales de Earle
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
- Las formulaciones de polvo del medio de cultivo celular Gibco requieren suplementos de bicarbonato sódico, el ajuste del pH y la filtración en el momento de la preparación
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Polvo |
| Serum Level | Suplementos de suero estándar |
| Con aditivos | Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin HEPES, Sin piruvato sódico |
| Calidad de fabricación | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 50 L |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C. Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación |
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.