Learn More
Gibco™ MEM, alto contenido en glucosa y bicarbonato de sodio
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12676187
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
12676187 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 12676187 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1451801
Se utiliza con varias células de mamíferos adherentes y en suspensión
Minimum Essential Medium (MEM) is one of the most commonly used of all cell culture media. MEM can be used with a variety of suspension and adherent mammalian cells, including HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblasts, and primary rat astrocytes. We offer a variety of Gibco™ MEM modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using our media selector tool.
This MEM is modified as follows:
With: Phenol Red, D-glucose (6 g/L), Sodium Bicarbonate (3.7 g/L)
Without: L-glutamine, HEPES
Gibco™ MEM, developed by Harry Eagle, was based on his earlier formulation of Basal Medium Eagle (BME). Many other modifications of MEM followed, including Glasgow's MEM, MEM α, DMEM, and Temin's Modification. MEM is available with Earle's salts for use in a CO2 incubator, or with Hanks' salts for use without CO2.
Product Intended Use
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
MEM contains no proteins, lipids, or growth factors. Therefore, MEM requires supplementation, commonly with 10% fetal bovine serum (FBS). MEM uses a sodium bicarbonate buffer system (2.2 g/L) and therefore requires a 5–10% CO2 environment to maintain physiological pH.
Certifications
ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos
Tipo de célula Astrocitos de rata primarios
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto MEM (medio esencial mínimo)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Rojo de fenol, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin glutamina, Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No se ha diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación