Learn More
Gibco™ MEM, HEPES, sin glutamina
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15400584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
15400584 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15400584 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12360038
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Requires
Suplementación
El medio esencial mínimo se utiliza normalmente en todos los medios de cultivo celular
El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios. El medio MEM Gibco lo desarrolló Harry Eagle, que se basó en su formulación anterior del medio basal de Eagle (BME). Posteriormente, se han producido numerosas modificaciones del MEM, como el MEM de Glasgow, el MEM α, el DMEM y la modificación de Temin.
  • Está disponible con sales de Earle para su uso con una incubadora de CO2 o con sales de Hanks para su uso sin CO2.
  • Fabricado con sales de Earle
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Se modificado de la siguiente manera: con HEPES, rojo de fenol; sin L-glutamina
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos
Tipo de célula Astrocitos de rata primarios
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto MEM (medio esencial mínimo)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Bajo nivel de glucosa, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol
Sin aditivos Sin glutamina, Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.