Learn More
Gibco™ MEM, sales equilibradas de Hanks
Código de producto. 15303901 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15303901 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15303901 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11575032
 Artículo restringido
En stock
Requires
Suplementación
El medio esencial mínimo se utiliza normalmente en todos los medios de cultivo celular
El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios. El medio MEM Gibco lo desarrolló Harry Eagle, que se basó en su formulación anterior del medio basal de Eagle (BME). Posteriormente, se han producido numerosas modificaciones del MEM, como el MEM de Glasgow, el MEM α, el DMEM y la modificación de Temin.
  • La formulación del MEM contiene sales de Hank para su uso sin CO2
  • Se modifica de la siguiente manera: con sales de Hank, L-glutamina, rojo de fenol; sin HEPES
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
  • La formulación del MEM no requiere un ambiente de CO2 para mantener el pH fisiológico
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos
Tipo de célula Astrocitos de rata primarios
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto MEM (medio esencial mínimo)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol, Sales de Hanks
Sin aditivos Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (de 2 a 8 °C) y protegerlo de la luz.
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.