Descripción
- Contiene 50 veces los aminoácidos esenciales (excepto L-glutamina) que tiene el medio esencial mínimo estándar (MEM)
- Para uso diagnóstico in vitro
- Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que se encuentran ubicadas en Grand Island, Nueva York, y que se han registrado en la FDA como fabricante de productos sanitarios y certificadas conforme a la norma ISO 13485
Cultivo celular, ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, cultivo de células de mamíferos, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Concentración | 50 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suplemento de aminoácidos |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Cantidad | 100 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.