Learn More
Gibco™ MEM (10X), sin glutamina
Código de producto. 15470554 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470554 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15470554 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11430030
 Artículo restringido
En stock
Requires
Suplementación
El medio esencial mínimo es uno de los medios de cultivo celular más utilizados.
El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios.
  • Disponible con sales de Earle para su uso en una incubadora de CO2 o con sales de Hank para su uso sin CO2
  • Modificado de la siguiente manera: con rojo fenol; sin L-glutamina, HEPES, bicarbonato sódico Este producto está formulado con sales de Earle.
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con suero bovino fetal (SBF) al 10 %.
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
  • Las formas concentradas del medio de cultivo celular Gibco requieren suplementación con bicarbonato sódico, ajuste del pH y filtración en el momento de la preparación.
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos
Tipo de célula Astrocitos de rata primarios
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 10X
Formulario Líquido
Tipo de producto MEM (medio esencial mínimo)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Bajo nivel de glucosa, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin glutamina, Sin HEPES, Sin piruvato sódico, Sin bicarbonato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.