Description
El medio 199 se desarrolló originalmente para estudios nutricionales de fibroblastos de embrión de pollo. Tiene una amplia utilidad con especies, especialmente para el cultivo de células no transformadas. El medio 199 se utiliza ampliamente en virología, producción de vacunas y cultivo in vitro de explantes primarios de epitelio pancreático de ratón y tejidos de cristalino de rata.
- Se modifica de la siguiente manera: con L-glutamina; sin rojo fenol, HEPES
- Contiene adenina, adenosina, hipoxantina, timina y vitaminas adicionales
- Disponible con sales de Earle para su uso en una incubadora de CO2 o con sales de Hank para su uso sin CO2
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico.
- Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
El medio 199 Gibco se fabrica en instalaciones bajo buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485.
Specifications
Specifications
| Línea de células | Epitelial de rata |
| Tipo de célula | Fibroblastos embrionarios de pollo, epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata |
| Clasificación | Origen animal |
| Concentración | 1X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio 199 |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Glutamina, Bicarbonato sódico |
| Sin aditivos | Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico, Sin HEPES |
| Calidad de fabricación | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
| Show More |
Para uso exclusivo en investigación: No se ha diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.