Description
El medio 199 tiene una amplia utilidad con especies, especialmente para el cultivo de células no transformadas. El medio 199 es ampliamente utilizado en virología, producción de vacunas y cultivo in vitro de explantes primarios de epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata.
- Contiene adenina, adenosina, hipoxantina, timina y vitaminas adicionales
- Disponible con sales de Earle para su uso en una incubadora de CO2 o con sales de Hank para su uso sin CO2
- Se modifica de la siguiente manera: con rojo fenol, HEPES, L-glutamina
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
- Embalaje sostenible
- Aplicaciones relacionadas: Cultivo celular, cultivo celular de mamíferos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa a seres humanos ni a animales
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifications
Specifications
| Línea de células | Epitelial de rata |
| Tipo de célula | fibroblastos de embriones de pollo, epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata |
| Clasificación | Origen animal |
| Concentración | 1X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio 199 |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin piruvato sódico |
| Calidad de fabricación | cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
| Show More |
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.