Learn More
Gibco™ Medio 199, sales equilibradas de Hanks
Código de producto. 15490574 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490574 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15490574 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12350039
 Artículo restringido
En stock
Requires
Suplementación
Se desarrolló originalmente para estudios nutricionales de fibroblastos de embrión de pollo.
El medio 199 tiene una amplia utilidad con especies, especialmente para el cultivo de células no transformadas. El medio 199 es ampliamente utilizado en virología, producción de vacunas y cultivo in vitro de explantes primarios de epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata.
  • Contiene componentes únicos, incluyendo adenina, adenosina, hipoxantina, timina y vitaminas adicionales
  • Modificado de la siguiente manera: con sales de Hank, L-glutamina, HEPES, rojo de fenol
  • La formulación contiene sales de Hank para su uso sin CO2
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
  • No requiere un ambiente de CO2 para mantener el pH fisiológico
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Epitelial de rata
Tipo de célula fibroblastos de embriones de pollo, epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata
Clasificación Origen animal
Concentración 1X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio 199
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol
Sin aditivos Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.