Learn More
Gibco™ Medio 199, sales de Earle
Código de producto. 15440554 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Con aditivos:
Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol
Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico
Tamaño de la unidad:
500 ml
5000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Con aditivos Tamaño de la unidad
15440554 500 mL Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol 500 ml
11554426 500 mL Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico 5000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440554 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11150059
 Artículo restringido
En stock
Se desarrolló originalmente para estudios nutricionales de fibroblastos de embrión de pollo.
El medio 199 tiene una amplia utilidad con especies, especialmente para el cultivo de células no transformadas. El medio 199 es ampliamente utilizado en virología, producción de vacunas y cultivo in vitro de explantes primarios de epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata. Este M199 se modifica de la siguiente manera: con rojo de fenol, L-glutamina; sin HEPES.
  • Contiene componentes únicos, incluyendo adenina, adenosina, hipoxantina, timina y vitaminas adicionales
  • Está disponible con sales de Earle para su uso con una incubadora de CO2 o con sales de Hanks para su uso sin CO2.
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Epitelial de rata
Tipo de célula fibroblastos de embriones de pollo, epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio 199
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.